4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Lieferant: FLUOROCHEM
017159-1G 017159-5G
FLUO017159-1GEA 76.4 EUR
FLUO017159-1G FLUO017159-5G
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
4-(4-Fluor-2-nitrophenyl)morpholin
Formel: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Molecular Weight: 226,20 g/mol
MDL: MFCD00798369
CAS-Nummer: 238418-75-2