1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-indole
PN-8729-1G PN-8729-5G
COBBPN-8729-1GEA 0 EUR
COBBPN-8729-1G COBBPN-8729-5G
1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
1-(Toluol-4-sulfonyl)indol-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₂₁H₂₄BNO₄S
MDL: MFCD08063118
CAS-Nummer: 1073354-51-4