2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Ethyl 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzoate
PR-2126-5G PR-2126-1G
COBBPR-2126-5GEA 692 EUR
COBBPR-2126-5G COBBPR-2126-1G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepropandiolcyclischester
Formel: C₁₂H₁₅BO₄
Molecular Weight: 234.0561 g/mol
MDL: MFCD06659932
CAS-Nummer: 850567-60-1