3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
BB-2119-5G
BB-2119-25G
BB-2119-1G
COBBBB-2119-5GEA
0
EUR
COBBBB-2119-5G
COBBBB-2119-25G
COBBBB-2119-1G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ |
MDL:
MFCD01630855 CAS-Nummer: 220210-56-0 |