3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-(Isopropoxycarbonyl)benzeneboronic acid
BB-2246-5G
BB-2246-1G
COBBBB-2246-5GEA
34.6
EUR
COBBBB-2246-5G
COBBBB-2246-1G
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure
3-(Isopropoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₃BO₄ Molecular Weight: 208,02 g/mol |
MDL:
MFCD02093047 CAS-Nummer: 342002-80-6 |