N,N-Dimethyl-2,3-dichloranilin
Lieferant: Thermo Scientific
SEW05704.1 SEW05704.10 SEW05704.50
MAYBSEW05704.1EA 0 EUR
MAYBSEW05704.1 MAYBSEW05704.10 MAYBSEW05704.50
N,N-Dimethyl-2,3-dichloranilin
N,N-Dimethyl-2,3-dichloranilin
Formel: C₈H₉Cl₂N
CAS-Nummer: 58566-65-7