5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Methyl 5-chloro-2-methylaniline hydrochloride
HC-2859-5G HC-2859-1G
COBBHC-2859-5GEA 884 EUR
COBBHC-2859-5G COBBHC-2859-1G
5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
5-Chlor-N,2-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
MDL: MFCD12756441
CAS-Nummer: 1187386-18-0