L-Methioninsulfon ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
A17027.03 A17027.06
A17027.03EA 47.9 EUR
A17027.03 A17027.06
L-Methioninsulfon ≥99%
L-Methioninsulfon
Purity: 99+% CAS No.: 7314-32-1 Molecular Formula: C5H11NO4S Formula Weight: 181.21 Melting Point: 254° dec. Beilstein Reference: 1725510
Formel: C₅H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 181,21 g/mol
Schmelzpunkt: 254 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066020
CAS-Nummer: 7314-32-1
EINECS: 230-774-7