L-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-Amino-4-(methylsulphonyl)butanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M0876-1G
M0876-5G
SIALM0876-1GEA
82.3
EUR
SIALM0876-1G
SIALM0876-5G
L-Methioninsulfon, Sigma-Aldrich®
L-Methioninsulfon
Formel:
C₅H₁₁NO₄S Molecular Weight: 181,21 g/mol |
MDL:
MFCD00066020 CAS-Nummer: 7314-32-1 EINECS: 230-774-7 |