L-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Met(O)-OH, (2S)-2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M1126-5G M1126-1G
SIALM1126-5GEA 275 EUR
SIALM1126-5G SIALM1126-1G
L-Methioninsulfoxid, Sigma-Aldrich®
L-Methioninsulfoxid
Formel: C₅H₁₁NO₃S
Molecular Weight: 165,2 g/mol
MDL: MFCD00063093
CAS-Nummer: 3226-65-1
EINECS: 221-758-0