N-Cbz-D-Alaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R)-N-Benzyloxycarbonylamino-1-propanol, N-Cbz-D-Alaninol, Z-D-Alaninol, (R)-2-(Cbz-amino)-1-propanol
536474-1G
536474-5G
SIAL536474-1GEA
47.9
EUR
SIAL536474-1G
SIAL536474-5G
N-Cbz-D-Alaninol, Sigma-Aldrich®
N-Cbz-D-Alaninol
Formel:
C₁₁H₁₅NO₃ Molecular Weight: 209,2 g/mol |
MDL:
MFCD00672531 CAS-Nummer: 61425-27-2 |