Bromkresolpurpur 1 g/l in Methanol
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: 5′,5''-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein
20725.0700 20725.1700
KRAF20725.0700EA 62.8 EUR
KRAF20725.0700 KRAF20725.1700
Bromkresolpurpur 1 g/l in Methanol
Bromkresolpurpur
Formel: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Molecular Weight: 540,23 g/mol
MDL: MFCD00011681
CAS-Nummer: 115-40-2
EINECS: 204-087-8