1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
002491.5G
002491-100G
002491-25G
FLUO002491.5GEA
28.7
EUR
FLUO002491.5G
FLUO002491-100G
FLUO002491-25G
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171,19 g/mol |
MDL:
MFCD00023706 CAS-Nummer: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |