1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CD09938.1
CD09938.10
CD09938.50
MAYBCD09938.1EA
0
EUR
MAYBCD09938.1
MAYBCD09938.10
MAYBCD09938.50
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171.19 g/mol |
MDL:
MFCD00023706 CAS-Nummer: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |