1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647756-25G
647756-5G
SIAL647756-25GEA
88.1
EUR
SIAL647756-25G
SIAL647756-5G
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₈H₁₃NO₃ Molecular Weight: 171,19 g/mol |
MDL:
MFCD00023706 CAS-Nummer: 25503-90-6 EINECS: 247-049-6 |