1-(2-Brombenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4733-5G
CA-4733-25G
CA-4733-1G
COBBCA-4733-5GEA
646
EUR
COBBCA-4733-5G
COBBCA-4733-25G
COBBCA-4733-1G
1-(2-Brombenzoyl)piperidin
1-(2-Brombenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00449518 CAS-Nummer: 61153-35-3 |