1-(3-Brombenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4493-5G
CA-4493-1G
COBBCA-4493-5GEA
236
EUR
COBBCA-4493-5G
COBBCA-4493-1G
1-(3-Brombenzoyl)piperidin
1-(3-Brombenzoyl)piperidin
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD00194116 CAS-Nummer: 59507-53-8 |