1-(4-Brom-3-methylbenzoyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(4-Bromo-3-methylphenylcarbonyl)pyrrolidine
CA-4559-5G
CA-4559-1G
COBBCA-4559-5GEA
451
EUR
COBBCA-4559-5G
COBBCA-4559-1G
1-(4-Brom-3-methylbenzoyl)pyrrolidin
1-(4-Brom-3-methylbenzoyl)pyrrolidin
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO |
MDL:
MFCD09972125 CAS-Nummer: 149105-15-7 |