2-Brom-N-ethyl-4-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2681-5G HC-2681-1G
COBBHC-2681-5GEA 451 EUR
COBBHC-2681-5G COBBHC-2681-1G
2-Brom-N-ethyl-4-nitroanilin
2-Brom-N-ethyl-4-nitroanilin
Formel: C₈H₉BrN₂O₂
MDL: MFCD12044149
CAS-Nummer: 108485-08-1