4-Brom-N-methyl-2-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1088-5G AN-1088-1G
COBBAN-1088-5GEA 374 EUR
COBBAN-1088-5G COBBAN-1088-1G
4-Brom-N-methyl-2-nitroanilin
4-Brom-N-methyl-2-nitroanilin
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Molecular Weight: 231,0467 g/mol
MDL: MFCD00624242
CAS-Nummer: 53484-26-7