3-(2'-Chlorbenzyloxy)-2,6-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8100-1G BB-8100-250M
COBBBB-8100-1GEA 330 EUR
COBBBB-8100-1G COBBBB-8100-250M
3-(2'-Chlorbenzyloxy)-2,6-difluorphenylboronsäure
3-(2'-Chlorbenzyloxy)-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₀BClF₂O₃
MDL: MFCD08276771
CAS-Nummer: 870778-99-7