3-Chlor-4-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(3-Chloro-4-((4-fluorobenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
BB-8029-1G
BB-8029-250M
COBBBB-8029-1GEA
258
EUR
COBBBB-8029-1G
COBBBB-8029-250M
3-Chlor-4-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-Chlor-4-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BClFO₃ Molecular Weight: 280,490 g/mol |
MDL:
MFCD06411358 CAS-Nummer: 849062-39-1 |