5-Fluor-8-chinolinol
Lieferant: FLUOROCHEM
006239-1G
006239-2.5G
FLUO006239-1GEA
713
EUR
FLUO006239-1G
FLUO006239-2.5G
5-Fluor-8-chinolinol
5-Fluor-8-chinolinol
Formel:
C₉H₆FNO |
MDL:
MFCD00059754 CAS-Nummer: 387-97-3 |