1-Bromcyclohepten
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0604-5G OT-0604-1G
COBBOT-0604-5GEA 445 EUR
COBBOT-0604-5G COBBOT-0604-1G
1-Bromcyclohepten
1-Bromo-1-cycloheptene
Formel: C₇H₁₁Br
Molecular Weight: 175,066 g/mol
MDL: MFCD09878419
CAS-Nummer: 18317-64-1