1-Bromcyclohexen
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-1-cyclohexene, 1-Bromocyclohex-1-ene
OT-0350-1G
OT-0350-5G
COBBOT-0350-1GEA
303
EUR
COBBOT-0350-1G
COBBOT-0350-5G
1-Bromcyclohexen
1-Bromocyclohexene
Formel:
C₆H₉Br Molecular Weight: 161,0397 g/mol |
MDL:
MFCD09878413 CAS-Nummer: 2044-08-8 |