4-Hydroxytetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
AM-1701-5G
AM-1701-1G
COBBAM-1701-5GEA
63.4
EUR
COBBAM-1701-5G
COBBAM-1701-1G
4-Hydroxytetrahydropyran
4-Hydroxytetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,1317 g/mol |
MDL:
MFCD00006633 CAS-Nummer: 2081-44-9 EINECS: 218-210-8 |