4-Hydroxytetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrahydro-2H-pyran-4-ol, Tetrahydro-4H-pyran-4-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
198234-1G
198234-5G
SIAL198234-1GEA
26
EUR
SIAL198234-1G
SIAL198234-5G
4-Hydroxytetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxytetrahydropyran
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,1317 g/mol |
MDL:
MFCD00006633 CAS-Nummer: 2081-44-9 EINECS: 218-210-8 |