4-Methoxypicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Methoxypyridine-2-carboxamide
CA-4150-1G
CA-4150-5G
COBBCA-4150-1GEA
141
EUR
COBBCA-4150-1G
COBBCA-4150-5G
4-Methoxypicolinamid
4-Methoxypicolinamid
Formel:
C₇H₈N₂O Molecular Weight: 152,1506 g/mol |
MDL:
MFCD00955999 CAS-Nummer: 90151-10-3 |