5-Methoxypicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-8048-1G
PY-8048-5G
PY-8048-250M
COBBPY-8048-1GEA
2030
EUR
COBBPY-8048-1G
COBBPY-8048-5G
COBBPY-8048-250M
5-Methoxypicolinamid
5-Methoxypicolinamid
Formel:
C₇H₈N₂O |
MDL:
MFCD11976465 CAS-Nummer: 88166-65-8 |