2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
OT-0496-1G
OT-0496-5G
COBBOT-0496-1GEA
286
EUR
COBBOT-0496-1G
COBBOT-0496-5G
2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon
2-Brom-4'-(4-morpholino)acetophenon
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO₂ |
MDL:
MFCD03783555 CAS-Nummer: 210832-85-2 |