3'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4850-5G
CA-4850-1G
COBBCA-4850-5GEA
0
EUR
COBBCA-4850-5G
COBBCA-4850-1G
3'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
3'-(Methylthio)biphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₂S |
MDL:
MFCD06858745 CAS-Nummer: 885965-43-5 |