1-Methylimidazol-2-carbaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55201.03
H55201.06
H55201.03EA
44.9
EUR
H55201.03
H55201.06
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd ≥98%
1-Methylimidazol-2-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 13750-81-7
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Flash Point: 102°(216°F)
Melting Point: 36-39°
Boiling Point: 70-74°/1mm
MDL No.: MFCD01321308
Formel:
C₅H₆N₂O Siedepunkt: 70…74 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 36…39 °C Flammpunkt: 102 °C (216 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321308 CAS-Nummer: 13750-81-7 |