3,5-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1432-5G
AN-1432-1G
COBBAN-1432-5GEA
303
EUR
COBBAN-1432-5G
COBBAN-1432-1G
3,5-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
3,5-Dichlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂S |
MDL:
MFCD11855832 CAS-Nummer: 7494-00-0 |