2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
N,N-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
PN-2950-5G
PN-2950-1G
COBBPN-2950-5GEA
0
EUR
COBBPN-2950-5G
COBBPN-2950-1G
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₂BNO₃ |
MDL:
MFCD07368236 CAS-Nummer: 956229-73-5 |