3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-(N,N-Diethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, [3-(Diethylamine-1-carbonyl)phenyl]boronic acid pinacol ester
PN-3051-5G PN-3051-1G
COBBPN-3051-5GEA 303 EUR
COBBPN-3051-5G COBBPN-3051-1G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₃
MDL: MFCD08458202
CAS-Nummer: 325142-97-0