4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-3000-5G PN-3000-1G
COBBPN-3000-5GEA 0 EUR
COBBPN-3000-5G COBBPN-3000-1G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₂BNO₃
MDL: MFCD05863908
CAS-Nummer: 400727-57-3