4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
PN-3006-5G PN-3006-1G
COBBPN-3006-5GEA 0 EUR
COBBPN-3006-5G COBBPN-3006-1G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
MDL: MFCD06795690
CAS-Nummer: 214360-57-3