3-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5972-1G PN-5972-250M
COBBPN-5972-1GEA 0 EUR
COBBPN-5972-1G COBBPN-5972-250M
3-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
3-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₆H₂₃BO₅
MDL: MFCD12546593
CAS-Nummer: 1218789-54-8