3-Brom-2-(2'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8060-1G
BB-8060-250M
COBBBB-8060-1GEA
353
EUR
COBBBB-8060-1G
COBBBB-8060-250M
3-Brom-2-(2'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-Brom-2-(2'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrFO₃ |
MDL:
MFCD06798106 CAS-Nummer: 870778-86-2 |