3-Brom-2-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8114-1G
BB-8114-250M
COBBBB-8114-1GEA
330
EUR
COBBBB-8114-1G
COBBBB-8114-250M
3-Brom-2-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
3-Brom-2-(4'-fluorbenzyloxy)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BBrFO₃ |
MDL:
MFCD06411372 CAS-Nummer: 849052-22-8 |