4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
374784-1G
374784-5G
SIAL374784-1GEA
92
EUR
SIAL374784-1G
SIAL374784-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,22 g/mol |
MDL:
MFCD00059625 CAS-Nummer: 19812-93-2 |