5-Brom-N-butylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-N-butylpyridine-2-carboxamide
PY-7214-1G
PY-7214-5G
COBBPY-7214-1GEA
149
EUR
COBBPY-7214-1G
COBBPY-7214-5G
5-Brom-N-butylpicolinamid
5-Brom-N-butylpicolinamid
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O |
MDL:
MFCD09801065 CAS-Nummer: 951885-14-6 |