5-Brom-N-ethylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-Bromo-N-ethylpyridine-2-carboxamide
PY-7178-1G PY-7178-5G
COBBPY-7178-1GEA 149 EUR
COBBPY-7178-1G COBBPY-7178-5G
5-Brom-N-ethylpicolinamid
5-Brom-N-ethylpicolinamid
Formel: C₈H₉BrN₂O
MDL: MFCD07357422
CAS-Nummer: 845305-88-6