5-Brom-N-methylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
PY-7177-1G
PY-7177-5G
COBBPY-7177-1GEA
201
EUR
COBBPY-7177-1G
COBBPY-7177-5G
5-Brom-N-methylpicolinamid
5-Brom-N-methylpicolinamid
Formel:
C₇H₇BrN₂O Molecular Weight: 215,05 g/mol |
MDL:
MFCD07357421 CAS-Nummer: 845305-87-5 |