6-Brom-N-methylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7221-1G PY-7221-5G
COBBPY-7221-1GEA 303 EUR
COBBPY-7221-1G COBBPY-7221-5G
6-Brom-N-methylpicolinamid
6-Brom-N-methylpicolinamid
Formel: C₇H₇BrN₂O
MDL: MFCD10699703
CAS-Nummer: 337535-94-1