4-Chlor-N-methylpicolinamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
H50535.03
H50535.MD
H50535.03EA
213
EUR
H50535.03
H50535.MD
4-Chlor-N-methylpicolinamid ≥97%
4-Chlor-N-methylpicolinamid
Purity: 97%
CAS No.: 220000-87-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD02185921
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170.60 g/mol Schmelzpunkt: 39…43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02185921 CAS-Nummer: 220000-87-3 |