4-Chlor-N-methylpicolinamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide
PY-7169-1G
PY-7169-5G
COBBPY-7169-1GEA
0
EUR
COBBPY-7169-1G
COBBPY-7169-5G
4-Chlor-N-methylpicolinamid
4-Chlor-N-methylpicolinamid
Formel:
C₇H₇ClN₂O Molecular Weight: 170,60 g/mol |
MDL:
MFCD02185921 CAS-Nummer: 220000-87-3 |