4-Methoxy-2-pyridincarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4-methoxypicolinonitrile
CA-4161-5G
CA-4161-1G
COBBCA-4161-5GEA
384
EUR
COBBCA-4161-5G
COBBCA-4161-1G
4-Methoxy-2-pyridincarbonitril
4-Methoxy-2-pyridincarbonitril
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134.1400 g/mol |
MDL:
MFCD08062857 CAS-Nummer: 36057-44-0 |