Picolinsäure-N-oxid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
131180050
131180250
ACRO131180050EA
28.2
EUR
ACRO131180050
ACRO131180250
Picolinsäure-N-oxid 97%
Picolinsäure-N-oxid
Formel:
C₆H₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006198 CAS-Nummer: 824-40-8 EINECS: 212-528-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥145 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % |