Picolinsäure-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P43009-25G P43009-5G
SIALP43009-25GEA 117 EUR
SIALP43009-25G SIALP43009-5G
Picolinsäure-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Picolinsäure-N-oxid
Formel: C₆H₅NO₃
Molecular Weight: 139,1088 g/mol
MDL: MFCD00006198
CAS-Nummer: 824-40-8
EINECS: 212-528-0